1,4-Dietilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114150050 114150250
ACRO114150050EA 76.4 EUR
ACRO114150050 ACRO114150250
1,4-Dietilbenceno 98%
1,4-Dietilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 183…184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0.862 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009264
Núm. CAS: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test