Termostatos de inmersión de uso general, Optima™ T100 y TC120
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
TC120 T100
461-0648EA 1335 EUR
461-0648 461-0640
Termostatos de inmersión de uso general, Optima™ T100 y TC120
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Controladores de termostato
La gama Optima™ de termostatos de uso general se pueden combinar con baños de plástico, baños de acero inoxidable de gran calidad o unidades de refrigeración. Los termostatos T100 y TC120 controlados con microprocesador digital cuentan con un dial giratorio fácil de usar y dos teclas de función para un ajuste rápido de la temperatura y menú de navegación. Las unidades tienen una pantalla de 4 dígitos brillante y fácil de visualizar, 3 valores preconfigurados de temperatura programables, protección frente a bajo nivel de líquido, dispositivo protector de sobrecalentamiento fijo, alarma visual, temporizador de cuenta atrás y calibración de la temperatura por el usuario conseguir una precisión óptima.
  • Intervalo de temperatura de T100: temperatura ambiente +5 a 100 °C. Intervalo ajustable de 0 a 100 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
  • Intervalo de temperatura de TC120: temperatura ambiente +5 a 120 °C. Intervalo ajustable de –20 a +120 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
  • La circulación con agitación dentro del baño garantiza una excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura
  • Estabilidad: ±0,05 °C, a una temperatura de 70 °C
  • TC120 tiene una alarma acústica y visual y dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable
Capacidad máxima de la bomba:
TC120: 16 L/min, 210 mbar
Información para pedidos: La pinza opcional permite acoplar el termostato prácticamente en cualquier lateral vertical del baño o recipiente (se pide por separado).
Precaución: * RT = temperatura ambiente