Cajas de consejos, Multibox® plus / Multibox® ultra
Proveedor: RATIOLAB
8030160 8030170 8010161
RATI8030160EA 12.2 EUR
RATI8030160 RATI8030170 RATI8010161
Cajas de consejos, Multibox® plus / Multibox® ultra
Pipette Tip Boxes and Racks
Cajas de puntas de pipeta reutilizables para los sistemas de recarga MultiTray® de ratiolab®.
  • El sistema simplifica la manipulación de las puntas de pipeta y proporciona más seguridad
  • Ahorro de espacio y costes
  • Reduce la cantidad de residuos
  • Las cajas se pueden esterilizar en autoclave varias veces a 121 °C, 20 minutos
Multibox® plus: Fabricado en PC, con tapa abatible y deslizante a prueba de polvo, completamente desmontable.
Multibox® ultra: Fabricado en PP, con tapa abatible.
MultiTray®, los envases de recambio de plástico a prueba de polvo para las puntas de pipeta de ratiolab®, mantienen las puntas en matrices de plástico. Hasta cinco matrices de plástico llenas de puntas se apilan unas encima de otras en el MultiTray®, que ahorra espacio. Para las puntas de hasta 300 µl, las matrices contienen 96 puntas de pipeta en el formato estándar de 8×12. Todas las puntas de 100 a 1000 µl tienen un formato de 6×10 en las matrices. Las matrices pueden extraerse simplemente de la Multibox® con las dos lengüetas de los dedos.
Las matrices MultiTray® encajan de forma segura en la Multibox® plus y -ultra con un suave clic. La estructura de la Multibox® plus y -ultra ofrece un soporte completo para las matrices MultiTray®, lo que permite una recogida de puntas cómoda y segura, incluso con pipetas de 8 y 12 canales. Para la extracción de las puntas, la tapa abatible y antipolvo de la Multibox® plus y -ultra puede abrirse total o parcialmente mediante el mecanismo deslizante adicional. Para la limpieza se puede retirar la tapa.