4-terc-Butiltolueno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 99.9 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-terc-Butiltolueno 96%
4-terc-Butiltolueno
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Pto. Ebullición: 189…192 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 0.8612 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008837
Núm. CAS: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %