o-Etiltolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ethyl-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene
L02028.06
L02028.14
L02028.06EA
47.4
EUR
L02028.06
L02028.14
o-Etiltolueno ≥98%
o-Etiltolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 611-14-3
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: -17°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1851237
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009257
Formula:
C₉H₁₂ MW: 120.19 g/mol Pto. Ebullición: 164…165 °C Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 0.884 Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009257 Núm. CAS: 611-14-3 EINECS: 210-255-1 UN: 3295 ADR: 3 III |