m-Etiltolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
L18788.14
L18788.06
L18788.14EA
184
EUR
L18788.14
L18788.06
m-Etiltolueno ≥98%
m-Etiltolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 620-14-4
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4960
Melting Point: -96°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1850821
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009259
Formula:
C₉H₁₂ MW: 120.19 g/mol Pto. Ebullición: 158…159 °C Pto. de fusión: –96 °C Densidad: 0.865 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009259 Núm. CAS: 620-14-4 EINECS: 210-626-8 UN: 3295 ADR: 3 III |