p-Etiltolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ethyl-4-methylbenzene, 4-Methylethylbenzene, 4-Ethyltoluene
L02120.06
L02120.14
L02120.22
L02120.06EA
29.9
EUR
L02120.06
L02120.14
L02120.22
p-Etiltolueno ≥97%
p-Etiltolueno
Purity: 97%
CAS No.: 622-96-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -62°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009263
Formula:
C₉H₁₂ MW: 120.19 g/mol Pto. Ebullición: 161…163 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0.861 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009263 Núm. CAS: 622-96-8 EINECS: 210-761-2 UN: 3295 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...