2,4,6-Trimetilbenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Mesitaldehyde
125570100 125570500
ACRO125570100EA 68.1 EUR
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimetilbenzaldehído 97%
2,4,6-Trimetilbenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 14 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003341
Núm. CAS: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)