2,4,6-Trimetilbenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Mesitaldehyde
A10104.18
A10104.04
A10104.09
A10104.18EA
236
EUR
A10104.18
A10104.04
A10104.09
2,4,6-Trimetilbenzaldehído ≥98%
2,4,6-Trimetilbenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 487-68-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5540
Melting Point: 14°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1364114
MDL No.: MFCD00003341
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 237 °C Pto. de fusión: 14 °C Densidad: 1,005 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003341 Núm. CAS: 487-68-3 EINECS: 207-662-1 |