Ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A15489.09
A15489.18
A15489.09EA
69.9
EUR
A15489.09
A15489.18
Ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico ≥97%
Ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 49623-71-4
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 2372331
Formula:
C₁₆H₂₄O₂ MW: 248,37 g/mol Pto. de fusión: 184…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015031 Núm. CAS: 49623-71-4 EINECS: 256-400-2 |