Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11831.09
A11831.18
A11831.30
A11831.09EA
65.5
EUR
A11831.09
A11831.18
A11831.30
Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico ≥99%
Ácido 2,4,6-trimetilbenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 480-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1866187
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002481 Núm. CAS: 480-63-7 EINECS: 207-553-9 |