Baños de agua y circuladores de acero inoxidable, Optima™
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 3689 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Baños de agua y circuladores de acero inoxidable, Optima™
Baños Baños de agua con agitación
La gama Grant Optima™ consta tanto de termostatos de uso general como de rendimiento avanzado combinados con baños de acero inoxidable de gran calidad (grifo de drenaje en los depósitos de 12, 18, 26 y 38 litros). La circulación con agitación dentro del baño garantiza una excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura. Las unidades también se pueden usar con enfriadores de inmersión C1G y C2G para un funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente.
  • Intervalo de temperatura de T100: temperatura ambiente +5 a 100 °C. Intervalo ajustable de 0 a 100 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
  • Intervalo de temperatura de TC120: temperatura ambiente +5 a 120 °C. Intervalo ajustable de –20 a +120 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
  • Bomba para circulación externa, alarma acústica y visual y dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable (solo TC120)
  • Los modelos de 12 l y más tienen una placa de montaje de doble posición para que Optima™ pueda orientarse en el depósito en dos direcciones; ideal para optimizar el espacio en la mesa
  • Estabilidad: ±0,05 °C, a una temperatura de 70 °C
Termostatos de uso general: T100 y TC120 Los termostatos T100 y TC120 controlados con microprocesador digital cuentan con un dial giratorio fácil de usar y dos teclas de función para un ajuste rápido de la temperatura y menú de navegación. Las unidades tienen una pantalla de 4 dígitos brillante y fácil de visualizar, 3 valores preconfigurados de temperatura programables, protección frente a líquido bajo, dispositivo protector de sobrecalentamiento fijo, alarma visual, temporizador de cuenta atrás y calibración por el usuario para una precisión óptima.
Termostatos avanzados: TX150 y TXF200: Los termostatos TX150 y TXF200 tienen una pantalla de TFT QVGA a todo color que muestra la temperatura real y seleccionada y claros iconos de estado. La pantalla de TFT QVGA en combinación con el dial y las teclas de función fáciles de usar permite una rápida navegación por el sistema de menú intuitivo. Ambas unidades tienen interfaces RS232 y USB y se pueden programar a través de un ordenador o portátil remoto mediante el software Labwise™ versátil de Grant (software disponible como opción). Las funciones adicionales incluyen temporizador de cuenta atrás, dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable y alarmas visuales y acústicas de temperatura alta y baja programables. El modelo TX150 tiene capacidad para almacenar un programa con 30 segmentos. El modelo TXF200 también puede programarse a través de la interfaz del usuario y puede almacenar hasta 10 programas que contienen 100 segmentos. La interfaz de programación incluye la temperatura objetivo seleccionada con una elección del tiempo hasta la temperatura objetivo o velocidad de rampa de temperatura y un relé programable adicional para el control de encendido/apagado de equipos auxiliares o unidades de refrigeración.
Intervalo de temperatura de TX150: temperatura ambiente 5 a 150 °C. Intervalo ajustable de –50 a +150 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
Intervalo de temperatura de TXF200: temperatura ambiente 5 a 200 °C. Intervalo ajustable de –50 a +200 °C (el funcionamiento por debajo de la temperatura ambiente requiere accesorio de enfriamiento)
Estabilidad: ±0,01 °C, a una temperatura de 70 °C
Toma para sonda externa de temperatura PT1000
Ajuste de compensación para lograr rendimiento isotérmico
Calibración de cinco puntos por el usuario de las sondas internas y externas
Capacidad máxima de la bomba:
TC120 16 L/min, 210 mbares
TX150 18 L/min, 310 mbares
TXF200 22 L/min, 530 mbares, velocidad variable
Información de suministro: Los baños con agitación se suministran con termostato, depósito y placa puente de montaje, pero sin tapa. Se recomienda el uso de tapa cuando se trabaje por encima de 60 °C que se tienen que solicitar por separado; póngase en contacto con VWR si desea información.
Precaución: * RT = temperatura ambiente
** El intervalo de temperatura se puede ampliar a 0 °C con un accesorio de enfriamiento Grant C1G. N.° Cat. 473-4100
** El intervalo de temperatura se puede ampliar a –15 °C con un accesorio de enfriamiento Grant C2G. N.° Cat. 473-4101