2-Clorometil-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Dimethylbenzyl chloride, α-Chloro-1,2,5-trimethylbenzene, 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dimethylbenzene
L01303.06
L01303.14
L01303.06EA
44.1
EUR
L01303.06
L01303.14
2-Clorometil-p-xileno ≥98%
2-Clorometil-p-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Formula:
C₉H₁₁Cl MW: 154.64 g/mol Pto. Ebullición: 232…233 °C Densidad: 1.050 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000902 Núm. CAS: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN: 3265 ADR: 8 II |