2,4,6-Tri-terc-butilanilina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03
L01362.06
L01362.03EA
52.8
EUR
L01362.03
L01362.06
2,4,6-Tri-terc-butilanilina 95%
2,4,6-Tri-terc-butilanilina
Purity: 95%
CAS No.: 961-38-6
Molecular Formula: C18H31N
Formula Weight: 261.46
Melting Point: 144-147°
Beilstein Reference: 2272612
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011645
Formula:
C₁₈H₃₁N MW: 261,45 g/mol Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 144…147 °C Densidad: 0,991 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011645 Núm. CAS: 961-38-6 EINECS: 213-507-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |