2,4,6-Trimetilanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
157961000 157960025 157965000
ACRO157961000EA 52.7 EUR
ACRO157961000 ACRO157960025 ACRO157965000
2,4,6-Trimetilanilina 97%
2,4,6-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 233 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007740
Núm. CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5505 to 1.5525 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5