2,6-Di-terc-butil-p-cresol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112990010 112992500 112990050
ACRO112990010EA 84.7 EUR
ACRO112990010 ACRO112992500 ACRO112990050
2,6-Di-terc-butil-p-cresol 99%
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Formula: C₁₅H₂₄O
Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 69…71 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.1 N HCl) (on anhydrous basis
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on anhydrous basis)
Insoluble matter ≤0.1 % (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
Organic impurities Passes test
Dihydroquinine sulfate ≤10.0 %