2,6-Di-terc-butil-p-cresol 99.8%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 25.4 EUR
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-Di-terc-butil-p-cresol 99.8%
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 69…71 °C
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)