2,6-Di-terc-butil-p-cresol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
A16863.0B A16863.30
A16863.0BEA 73 EUR
A16863.0B A16863.30
2,6-Di-terc-butil-p-cresol ≥99%
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Purity: 99% CAS No.: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 127°(260°F) Odour: Mild Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 1911640 Merck Reference: 14,1548 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011644
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Pto. de fusión: 69…72 °C
Densidad: 1.048
Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01547