2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Proveedor: Cayman Chemical
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 26.4 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Formula: C₁₅H₂₄O
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Índice Merck: 13,01547