2,6-Di-terc-butil-p-cresol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 393 EUR
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-Di-terc-butil-p-cresol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
2,6-Di-terc-butil-p-cresol
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Pto. Ebullición: 265
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01547