2,3,5-Trimetilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10745.0B
A10745.14
A10745.22
A10745.0BEA
569
EUR
A10745.0B
A10745.14
A10745.22
2,3,5-Trimetilfenol ≥98%
2,3,5-Trimetilfenol
Purity: 98+%
CAS No.: 697-82-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042210
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002228
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 230…231 °C Pto. de fusión: 92…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002228 Núm. CAS: 697-82-5 EINECS: 211-806-9 UN: 2430 ADR: 8,III |