2,4,5-Trimetilfenol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H50427.03
H50427.MD
H50427.03EA
391
EUR
H50427.03
H50427.MD
2,4,5-Trimetilfenol ≥99%
2,4,5-Trimetilfenol
Purity: 99%
CAS No.: 496-78-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 72°
Boiling Point: 232°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020050
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020050 Núm. CAS: 496-78-6 EINECS: 207-832-5 UN: 2430 ADR: 8,III |