2,4,6-Tri-terc-butilfenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 28.7 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-terc-butilfenol 97%
2,4,6-Tri-terc-butilfenol
Formula: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Pto. Ebullición: 277 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 129…132 °C
Densidad: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008821
Núm. CAS: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %