2,4,6-Trimetilfenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
140210100 140210500
ACRO140210100EA 33 EUR
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Trimetilfenol 99%
2,4,6-Trimetilfenol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 70…73 °C
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002235
Núm. CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF