2,4,6-Trimetilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15041.14
A15041.22
A15041.14EA
81.5
EUR
A15041.14
A15041.22
2,4,6-Trimetilfenol ≥98%
2,4,6-Trimetilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 527-60-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 220-221°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002235
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: 70…74 °C Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002235 Núm. CAS: 527-60-6 EINECS: 208-419-2 UN: 2430 ADR: 8,III |