3,4,5-Trimetilfenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02911.03
L02911.06
L02911.14
L02911.03EA
65.9
EUR
L02911.03
L02911.06
L02911.14
3,4,5-Trimetilfenol ≥97%
3,4,5-Trimetilfenol
Purity: 97%
CAS No.: 527-54-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 1907246
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002305
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 104…108 °C Densidad: 0,8184 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002305 Núm. CAS: 527-54-8 EINECS: 208-418-7 UN: 2430 ADR: 8,III |