1,2,4-Trimetilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 92 EUR
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimetilbenceno 98%
1,2,4-Trimetilbenceno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 168 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008527
Núm. CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08100
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %