1,2,4-Trimetilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pseudocumene
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
12411.36EA 44.8 EUR
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
1,2,4-Trimetilbenceno ≥98%
1,2,4-Trimetilbenceno
Purity: 98% CAS No.: 95-63-6 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Liquid Density: 0.882 Refractive Index: 1.5040 Odour: Aromatic Melting Point: -44° Boiling Point: 169-171° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether Beilstein Reference: 1903005 Merck Reference: 14,7915 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008527
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 169…171 °C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0.882
Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008527
Núm. CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,08100