1,2,4-Trimetilbenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14505.0100 8.14505.0500
8.14505.0100EA 38.7 EUR
8.14505.0100 8.14505.0500
1,2,4-Trimetilbenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimetilbenceno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 169 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008527
Núm. CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08100
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.057 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (25 °C)
Flash Point 48 °C
Refractive Index 1.5047 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 7 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 485 °C