1,3,5-Tri-terc-butilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L18832.09
L18832.18
L18832.09EA
90.2
EUR
L18832.09
L18832.18
1,3,5-Tri-terc-butilbenceno ≥97%
1,3,5-Tri-terc-butilbenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 1460-02-2
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 121-122°/12mm
MDL No.: MFCD00008831
Formula:
C₁₈H₃₀ MW: 246,44 g/mol Pto. Ebullición: 121…122 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 69…73 °C Densidad: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008831 Núm. CAS: 1460-02-2 EINECS: 215-952-4 |