1,3,5-Triisopropilbenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 104 EUR
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropilbenceno 95%
1,3,5-Triisopropilbenceno
Formula: C₁₅H₂₄
Pto. Ebullición: 232…236 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -7 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008890
Núm. CAS: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %