Mesitileno 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Trimetilbenceno
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 158 EUR
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mesitileno 99%, extra puro
Mesitileno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 163…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8675 g/cm³
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008538
Núm. CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05934
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %