Mesitileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5-Trimetilbenceno
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
A11323.0FEA
272
EUR
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
Mesitileno ≥98%
Mesitileno
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Formula:
C₉H₁₂ Pto. Ebullición: 163…165 °C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 0,865 Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008538 Núm. CAS: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5907 |