Mesitileno para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Trimetilbenceno
8.05890.1000 8.05890.6165
8.05890.1000EA 79.5 EUR
8.05890.1000 8.05890.6165
Mesitileno para síntesis
Mesitileno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 165 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008538
Núm. CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05934