3-Bromo-1,2,4,5-tetrametilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 80 EUR
L01465.06 L01465.14
3-Bromo-1,2,4,5-tetrametilbenceno ≥99%
3-Bromo-1,2,4,5-tetrametilbenceno
Purity: 99% CAS No.: 1646-53-3 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 115-120°/5mm MDL No.: MFCD00000070
Formula: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Pto. Ebullición: 115…120 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000070
Núm. CAS: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4