1,2,3,4-Tetrametilbenceno 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19756.06
L19756.14
L19756.06EA
163
EUR
L19756.06
L19756.14
1,2,3,4-Tetrametilbenceno 95%
1,2,3,4-Tetrametilbenceno
Purity: 95%
CAS No.: 488-23-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1904390
MDL No.: MFCD00008521
Formula:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Pto. Ebullición: 203 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 0,900 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008521 Núm. CAS: 488-23-3 EINECS: 207-673-1 |