1,2,4,5-Tetrametilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L04493.22
L04493.36
L04493.22EA
33.2
EUR
L04493.22
L04493.36
1,2,4,5-Tetrametilbenceno ≥97%
1,2,4,5-Tetrametilbenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 95-93-2
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 1903393
Merck Reference: 14,3468
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00008528
Formula:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Pto. Ebullición: 191…193 °C Pto. de fusión: 77…80 °C Densidad: 1,036 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008528 Núm. CAS: 95-93-2 EINECS: 202-465-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,3468 |