Pentametilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3,4,5-Pentamethylbenzene
L04163.06
L04163.22
L04163.14
L04163.06EA
37.4
EUR
L04163.06
L04163.22
L04163.14
Pentametilbenceno ≥99%
Pentametilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 700-12-9
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 50-51°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1905349
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00008522
Formula:
C₁₁H₁₆ MW: 148,25 g/mol Pto. Ebullición: 231…232 °C Pto. de fusión: 50…51 °C Densidad: 0,917 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008522 Núm. CAS: 700-12-9 EINECS: 211-837-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |