Hexakis(bromometil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
B22016.03
B22016.06
B22016.03EA
42
EUR
B22016.03
B22016.06
Hexakis(bromometil)benceno ≥98%
Hexakis(bromometil)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 3095-73-6
Molecular Formula: C12H12Br6
Formula Weight: 635.65
Melting Point: ca 292° dec.
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00182539
Formula:
C₁₂H₁₂Br₆ Pto. de fusión: ∼ 292 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00182539 Núm. CAS: 3095-73-6 EINECS: 221-443-8 UN: 3261 ADR: 8,III |