Ciclohexen-1-ilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20602.06
B20602.14
B20602.22
B20602.06EA
51.1
EUR
B20602.06
B20602.14
B20602.22
Ciclohexen-1-ilbenceno ≥97%
Ciclohexen-1-ilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 771-98-2
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: -11°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1905772
MDL No.: MFCD00001542
Formula:
C₁₂H₁₄ Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001542 Núm. CAS: 771-98-2 EINECS: 212-242-6 |