2-Fenilciclohexanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17340.03 A17340.06 A17340.14
A17340.03EA 43.6 EUR
A17340.03 A17340.06 A17340.14
2-Fenilciclohexanona ≥98%
2-Fenilciclohexanona
Purity: 98% CAS No.: 1444-65-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD00001629
Formula: C₁₂H₁₄O
Pto. Ebullición: 90 °C (0,5 mmHg)
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001629
Núm. CAS: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7