4-Fenilciclohexanona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
187940500 187940100
ACRO187940500EA 140 EUR
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Fenilciclohexanona 98+%
4-Fenilciclohexanona
Formula: C₁₂H₁₄O
Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 77…80 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001641
Núm. CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %