4-Fenilciclohexanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L08614.14 L08614.22
L08614.14EA 94.9 EUR
L08614.14 L08614.22
4-Fenilciclohexanona ≥98%
4-Fenilciclohexanona
Purity: 98+% CAS No.: 4894-75-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 78-82° Boiling Point: 158-160°/12mm Beilstein Reference: 2045904 MDL No.: MFCD00001641
Formula: C₁₂H₁₄O
Pto. Ebullición: 158…160 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 78…82 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001641
Núm. CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0