Ácido 4-ciclohexilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L05086.04
L05086.09
L05086.18
L05086.04EA
42.6
EUR
L05086.04
L05086.09
L05086.18
Ácido 4-ciclohexilbenzoico ≥98%
Ácido 4-ciclohexilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 20029-52-1
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 1966671
Formula:
C₁₃H₁₆O₂ Pto. de fusión: 194…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039459 Núm. CAS: 20029-52-1 EINECS: 243-472-5 |