Ciclohexilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
111291000 111295000
ACRO111291000EA 67.5 EUR
ACRO111291000 ACRO111295000
Ciclohexilbenceno 98%
Ciclohexilbenceno
Formula: C₁₂H₁₆
Pto. Ebullición: 239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001451
Núm. CAS: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %