3-Benciloxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Benzyloxybenzaldehyde
B22909.06
B22909.14
B22909.22
B22909.06EA
30.7
EUR
B22909.06
B22909.14
B22909.22
3-Benciloxibenzaldehído ≥98%
3-Benciloxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 1700-37-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 180°/0.08mm
MDL No.: MFCD00003367
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C (0,08 mmHg) Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003367 Núm. CAS: 1700-37-4 EINECS: 216-932-8 |