Benzoato de bencilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bencilo benzoato
105860010 105862500 105860051
105860010.EA 134 EUR
105860010. 105862500. 105860051.
Benzoato de bencilo 99+%
Benzoato de bencilo
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Pto. Ebullición: 323 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1.118 g/cm³
Pto. de inflamación: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003075
Núm. CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01129
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g