Benzoato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bencilo benzoato
L03258.30
L03258.0B
L03258.0E
L03258.30EA
28.9
EUR
L03258.30
L03258.0B
L03258.0E
Benzoato de bencilo ≥99%
Benzoato de bencilo
Purity: 99+%
CAS No.: 120-51-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 323-324°
Beilstein Reference: 2049280
Merck Reference: 14,1127
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003075
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 323…324 °C Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,112 Pto. de inflamación: 147 °C (296 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003075 Núm. CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1127 |