Benzoato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18701.0100
8.18701.1000
8.18701.0100EA
36
EUR
8.18701.0100
8.18701.1000
Benzoato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzoato de bencilo
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 17…20 °C Densidad: 1,118 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 158 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003075 Núm. CAS: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 13,01129 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.0153 g/l (20 °C) |
Melting Point | 21 °C |
Molar Mass | 212.24 g/mol |
Boiling Point | 324 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 158 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |