Ácido 2-fenilbenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
106270250
106271000
ACRO106270250EA
54.4
EUR
ACRO106270250
ACRO106271000
Ácido 2-fenilbenzoico 98%
Ácido 2-fenilbenzoico
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 199 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 110…114 °C Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002463 Núm. CAS: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |